Learn More
Hydroxylapatite, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
37.10€ - 56.30€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-06-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Ca5HO13P3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 502.31 |
Numéro MDL | MFCD00010904 |
Clé InChI | XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D |
Synonyme | Calcium phosphate hydroxide |
Nom IUPAC | pentacalcium hydroxide triphosphate |
SMILES | [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10199372
|
Thermo Scientific Acros
371260250 |
25 g | Flacon en verre |
37.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10446583
|
Thermo Scientific Acros
371261000 |
100 g | Flacon en verre |
50.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10110273
|
Thermo Scientific Acros
371260010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
56.30€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1306-06-5 | |
502.31 | |
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D | |
pentacalcium hydroxide triphosphate |
Ca5HO13P3 | |
MFCD00010904 | |
Calcium phosphate hydroxide | |
[OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O |
Spécification
Hydroxylapatite | |
1306-06-5 | |
Poudre | |
3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2 | |
15, 3514 | |
Solubility in water: negligible | |
[OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O | |
502.31 | |
35 to 40% (Ca) | |
8% max. (800°C) |
1700.0°C | |
Blanc | |
Ca5HO13P3 | |
MFCD00010904 | |
Calcium phosphate hydroxide | |
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D | |
pentacalcium hydroxide triphosphate | |
502.31 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-145-7
RUO – Research Use Only