Learn More
Hydroxylamine-O-acide sulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
62.50€ - 1355.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2950-43-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H3NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.09 |
Numéro MDL | MFCD00011604 |
Clé InChI | DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide |
CID PubChem | 76284 |
Nom IUPAC | Sulfate d’aminohydrogène |
SMILES | NOS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10428662
|
Thermo Scientific Acros
325940250 |
25 g | Flacon en verre |
62.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10692322
|
Thermo Scientific Acros
325941000 |
100 g | Flacon en verre |
167.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10646594
|
Thermo Scientific
325940010 |
1 kg | Flacon en verre |
1355.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2950-43-8 | |
113.09 | |
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N | |
76284 | |
NOS(O)(=O)=O |
H3NO4S | |
MFCD00011604 | |
hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide | |
Sulfate d’aminohydrogène |
Spécification
Hydroxylamine-O-sulfonic acid | |
2950-43-8 | |
Blanc | |
0.97 | |
H2NOSO3H | |
01,481; 02,217; 03,156; 04,256; 05,343; 06,290; 08,250; 09,245; 10,207; 15,17 | |
Solubility in water: soluble | |
NOS(O)(=O)=O | |
113.09 | |
113.09 | |
Poudre cristalline |
0.97 | |
210.0°C | |
Authentique | |
H3NO4S | |
MFCD00011604 | |
hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide | |
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N | |
Sulfate d’aminohydrogène | |
76284 | |
0.97 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-971-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NC5427000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.