Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nanoparticules d’hydroxyapatite, 5 à 10 % (p / v) dispersion colloïdale aqueuse
Particules20-50 nm
83.90€ - 287.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15485805
|
Thermo Scientific Chemicals
J66691.AC |
25 ml |
83.90€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15495805
|
Thermo Scientific Chemicals
J66691.AE |
100 ml |
157.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405815
|
Thermo Scientific Chemicals
J66691.AK |
250 ml |
287.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hydroxyapatite nanoparticles is used for polishing and dental powders, porcelain and pottery, and enameling. It is also utilized to engineer new biomaterials for applications such as bone grafts and fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
nHAP ; Nano- hydroxyapatite |
Spécification
2°C à 8°C | |
Dispersion de liquide | |
nHAP ; Nano- hydroxyapatite |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-330-6
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only