Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de naphtol hydroxy, sel disodique, pur
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt |
Point de fusion | 274.0°C |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
Spectre IR | Authentique |
Poids de la formule | 598.47 |
Qualité | Réactif ACS |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Compatibilité | (for calcium determination) passes |
Couleur | Bleu à violet |
Quantité | 100 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Bleu de naphtol hydroxy, sel disodique, pur >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu