Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrophobic Phase Separation Papers, Round, MN 616 WA, Folded
Suitable for separating water from organic solvents via filtration.
Marque: Macherey-Nagel™ 584011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Folded
- Hydrophobic by impregnation with a silicone
- Can be used to separate water from water-immiscible organic solvents via filtration
- Medium-fast filtration, smooth surface
Spécification
85 g/m2 | |
Folded | |
MN 616 WA | |
0.2 mm |
Lisse | |
Moyen rapide | |
100/Pk. | |
110 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Hydrophobic Phase Separation Papers, Round, MN 616 WA, Folded > 110 mm diameter
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu