Learn More
Brannan™ Densimètre à densité relative et ajustement moyen de la charge de grenaille pour une tension superficielle de 1,400 à 1,450 x 0,001 de densité relative. 270 mm Brannan
Densimètre à charge de grenaille pour une variété de plages de tension superficielle.
Marque:  Brannan™ 10/932/0
Code produit. 12891468
  • 21.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Densimètre de gravité spécifique
270 mm
Verre sodocalcique
0.001 g/mL
1,40 à 1,45 g/ml
Grenaille d’acier
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brannan™ Densimètre à densité relative et ajustement moyen de la charge de grenaille pour une tension superficielle de 1,400 à 1,450 x 0,001 de densité relative. 270 mm Brannan >