Learn More
Hydrate de tétranitratoaurate(III) d’hydrogène, Premion™, 99,99 % (base métallique), Au 38,9 à 40,1 %, Thermo Scientific Chemicals
168.00€ - 767.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL | MFCD00046178 |
---|---|
Synonyme | Nitratoauric acid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040431.03 |
1 g | |||||||
11384028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040431.06 |
5 g |
767.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used for Isomerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
MFCD00046178 | |
Nitratoauric acid |
Spécification
Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate | |
Cristalline | |
MFCD00046178 | |
Nitratoauric acid | |
445.99 (Anhydrous) | |
Premion™ |
∼72°C (decomposition) | |
(Base des métaux) | |
UN1477 | |
Decomposes in water; Soluble in HNO3 | |
99.99% | |
Au 38.9 to 40.1% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P221-P210-P220-P280-P305+P351+P338-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Keep/Store away from clothing/combustible materials.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
RUO – Research Use Only