Learn More
Tétrachloroaurate d’hydrogène(III) hydraté, 99,999 % (à base de métaux), Au 49 % min.,Premion™ Thermo Scientific Chemicals
200.00€ - 820.08€
Identifiants chimiques
CAS 27988-77-8
Formule moléculaire AuCl4H
Poids moléculaire (g/mol) 339.77
Numéro MDL MFCD00149903
Clé InChI RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMILES [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11345627
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042803.03
1 g
200.00€
1g
11335627
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042803.06
5 g
820.08€
5g
Description
Description
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate is used for microanalysis of rubidium, cesium and determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in control rods in nuclear reactors and in the manufacture of light electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
27988-77-8
339.77
RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
[H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
AuCl4H
MFCD00149903
hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
Spécification
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Cristalline
AuCl4H
Soluble in water. Insoluble in ether.
[H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
339.77
Hygroscopic; Light sensitive
27988-77-8
99.999% (metals basis), Au 49% min
MFCD00149903
RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
339.79 (anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 240-948-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote