Learn More
Tétrabromoaurate d’hydrogène(III) hydraté, Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Au 32 % min., Thermo Scientific Chemicals
126.00€ - 616.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL | MFCD00054118 |
---|---|
Synonyme | Bromoauric acid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11344038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040433.03 |
1 g |
126.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040433.06 |
5 g |
616.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Au{C(NHMe) 2 } 2 ]Cl·H 2 O and [Au{C(NHMe) 2 } 2 ]Br·H 2 O were obtained by adding methyl isocyanide and 40% aqueous methylamine successively to aqueous solutions of hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate and hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate, respectively. To analyze the influence of the bromide ions in the synthesis of the gold nanorods Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate is used. Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate was used for purification in continuous microfluidic synthesis and functionalization of gold nanorods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
MFCD00054118 | |
Bromoauric acid |
Spécification
Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate | |
Cristalline | |
MFCD00054118 | |
Bromoauric acid | |
517.61 (Anhydrous) | |
Premion™ | |
Hygroscopic |
∼27°C | |
(Base des métaux) | |
UN3260 | |
Soluble in water and alcohol | |
99.99% | |
Au 32% min. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only