Learn More
Peroxyde d’hydrogène, solution topique, contient 0,05 % max. Acétophénetidine comme agent de conservation, 2,5 à 3,5 %, U.S.P., J.T.Baker™
Code produit. 15567984
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Peroxide
Note relative au nom Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative
Quantité 500 mL
Poids de la formule 34.01
Pourcentage de pureté 2.5 to 3.5%
Qualité USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.00kg