Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
% min. CAS | ≥50.00%, ≥30.00% |
% max. CAS | <70.00%, <50.00% |
Notes de qualité de la pureté | Reagent pharmacopeia chemistry reagents |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Quantité | 6 x 1 L |
Forme physique | Liquide |