Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 32 % de fraction massique, AR, Chem-Lab
Code produit. 11949222
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
Utilisée comme réactif analytique dans les applications de laboratoire. La solution d’hydroxyde de sodium avec 32 % de fraction massique (AR) de Chem-Lab est une base solide, très caustique. Elle est utilisée pour la titration et pour augmenter l’alcalinité, neutraliser les acides et fabriquer des sels de sodium. Un litre de solution contient 432 g de NaOH.
L’hydroxyde de sodium est utilisé dans de nombreux secteurs, principalement comme base chimique solide dans la fabrication de pâtes et de papiers, de textiles, d’eau potable, de savons et de détergents et comme produit de débouchage.
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH >13
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Concentration 32% by weight
Densité 1.349g/mL
Informations sur la solubilité Water Soluble
Quantité 5 L
Poids de la formule 40.00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 432 g NaOH par 1 L H2O
Odeur Odorless
Solvant ou matrice Water
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxyde 32 poids % solution p.a.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: NaOH/H2O