Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, 3 % en poids dans H2O, Honeywell Fluka™
Contient ∼200 ppm d’acétanilide comme stabilisant, 3 % en poids dans H2 O
51.57€ - 301.83€
Identifiants chimiques
CAS | 7722-84-1 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 34.014 |
Numéro MDL | MFCD00011333 |
Clé InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
CID PubChem | 784 |
ChEBI | CHEBI:16240 |
Nom IUPAC | peroxyde d’hydrogène |
SMILES | OO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15658360
|
Honeywell-Fluka
323381-25ML |
25 mL |
51.57€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15613820
|
Honeywell-Fluka
323381-500ML |
500 mL |
78.39€
500mL |
N/A
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15668360
|
Honeywell-Fluka
323381-4L |
4 L |
301.83€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7722-84-1 | |
34.014 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
784 | |
peroxyde d’hydrogène |
H2O2 | |
MFCD00011333 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
CHEBI:16240 | |
OO |
Spécification
Hydrogen Peroxide Solution | |
H2O2 | |
NONH for all modes of transport | |
1g/mL at 25°C | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
peroxyde d’hydrogène | |
784 | |
34.01g/mol | |
1.1 (vs air) |
7722-84-1 | |
MFCD00011333 | |
3587191 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
OO | |
34.014 | |
CHEBI:16240 | |
23.3mmHg (30°C) |