Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, 3 % en poids dans H2O, Honeywell Fluka™
Code produit. 15668360
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
4 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Contient ∼200 ppm d’acétanilide comme stabilisant, 3 % en poids dans H2 O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Peroxide Solution
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587191
Densité 1g/mL at 25°C
Poids de la formule 34.01g/mol
Tension de vapeur 23.3mmHg (30°C)
Densité de vapeur 1.1 (vs air)
Quantité 4 L