Learn More
Hexachloroplatine(IV) d’hydrogène hydraté, Pt 40 % de ca., Thermo Scientific Chemicals
123.62€ - 1919.55€
Identifiants chimiques
CAS | 26023-84-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6H2Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 409.80 |
Numéro MDL | MFCD00149909 |
Clé InChI | ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride |
Nom IUPAC | dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
SMILES | [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10695642
|
Thermo Scientific Acros
195370010 |
1 g | Flacon en verre |
123.62€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10114310
|
Thermo Scientific Acros
195370050 |
5 g | Flacon en verre |
493.46€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13408448
|
Thermo Scientific Acros
195370250 |
25 g | Flacon en verre |
1919.55€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
26023-84-7 | |
409.80 | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
Cl6H2Pt | |
MFCD00149909 | |
Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate | |
ca. 40% Pt | |
Poudre et/ou morceaux | |
H2PtCl6·xH2O | |
Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) | |
409.82 |
60.0°C | |
26023-84-7 | |
Cl6H2Pt | |
MFCD00149909 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
409.80 | |
∼40% (Pt) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate