Learn More
Oxyde d’hexachloroplatine(IV) hydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
108.00€ - 1371.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26023-84-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6H2Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 409.80 |
Numéro MDL | MFCD00149909 |
Clé InChI | ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate |
Nom IUPAC | dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
SMILES | [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10627751
|
Thermo Scientific Acros
405010010 |
1 g | Flacon en verre |
108.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10106990
|
Thermo Scientific Acros
405010050 |
5 g | Flacon en verre |
524.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904371
|
Thermo Scientific Acros
405010250 |
25 g | Flacon en verre |
1371.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
26023-84-7 | |
409.80 | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
Cl6H2Pt | |
MFCD00149909 | |
Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate | |
26023-84-7 | |
Cl6H2Pt | |
MFCD00149909 | |
(in alcohol) Passes test | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
409.80 | |
≥37.50% (Pt) |
60.0°C | |
Poudre et morceaux | |
H2PtCl6·xH2O | |
Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) | |
409.82 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
RUO – Research Use Only