Learn More
Parker domnick hunter™ Générateurs d’hydrogène
Gaz hydrogène de qualité recherche sur demande
Marque:  Parker domnick hunter™ 20H
Code produit. 12508986
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Une cartouche de dessiccant, une cartouche de déioniseur et un tube de vidange.
Description
Description
Fournissent une alternative sûre et économique aux bouteilles de gaz haute pression et peuvent être facilement installés sur la paillasse de laboratoire. Idéals pour les applications de gaz combustible et vecteur et adaptés à une utilisation avec n’importe quel instrument de laboratoire nécessitant une alimentation en hydrogène ultra-haute pureté. Éliminez les interruptions dans les analyses pour changer les bouteilles. Trois modèles sont disponibles avec des débits de sortie de 160, 250 et 500 cm3/min.
  • L’écran LCD affiche l’état du système et les fonctions de diagnostic
  • Détection automatique des fuites
  • Contrôle par microprocesseur intégré
  • Alarmes et détection d’eau de mauvaise qualité et de faible niveau
  • L’unité d’alimentation en mode commutateur intégrée accepte l’électricité fournie entre 100 et 230 V et entre 50 et 60 Hz
Les produits de ce groupe disposent d’une alimentation universelle et peuvent être utilisés avec n’importe quelle tension de 100 à 230 V, entre 50 et 60 Hz
  • Produisez un flux continu de gaz hydrogène de qualité recherche à partir d’eau déionisée à l’aide d’une membrane échangeuse d’ions et d’une cartouche de séchage exclusives
  • L’utilisation de l’hydrogène comme gaz vecteur GC augmente la vitesse et la sensibilité par rapport à l’hélium, diminuant le temps d’analyse sans perte de résolution perceptible
Informations sur la commande
  • Cartouches et sachets supplémentaires vendus séparément
  • Connecteur : 0,12 po Swagelok™
Certifications
Homologués et conformes CE, CSA et UL
Prestations de service
Garantie complète de deux ans
Spécification
Spécification
CE, CSA, UL
34,2cm
17,9 in
5° à 40°C
90 à 264 V
13,5 in
20H
0 à 100 psi
2 ans
Générateur de gaz combustible hydrogène
17,2 in
160°ml/min
45,6cm
Raccord à compression de 0,125 po
23 kg
90 à 264 V, 50/60 Hz
99,9995%
125 W
50/60 Hz