Learn More
Chlorure d’hydrogène, 1,25 M de solution dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid |
---|---|
Note relative au nom | 1.25M solution in ethanol |
CAS | 7647-01-0, 64-17-5 |
Densité | 0,8250 g/ml |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Hydrochloric acid | |
7647-01-0, 64-17-5 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
12°C | |
HCl | |
14, 4794 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
1.25M solution in ethanol | |
0,8250 g/ml | |
0,825 | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
313 | |
36.46 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeur hautement inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Toxique en cas d’inhalation.
Déclaration GHS P :
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérée
Mention d’avertissement GHS : danger
- Hydrogen chloride, 1.25M solution in ethanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons