Learn More
Acide fluorhydrique, Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 40 %, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 40 %
63.21€ - 476.97€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-39-3 |
---|---|
Formule moléculaire | FH |
Poids moléculaire (g/mol) | 20.01 |
Numéro MDL | MFCD00011346 |
Clé InChI | KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 |
CID PubChem | 14917 |
ChEBI | CHEBI:29228 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15602980
|
Honeywell-Fluka
30103-1L |
1 L |
63.21€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15612980
|
Honeywell-Fluka
30103-2.5L |
2,5 L |
137.36€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15632980
|
Honeywell-Fluka
30103-5L |
5 L |
275.21€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15642980
|
Honeywell-Fluka
30103-6X1L |
6 x 1 L |
342.94€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15622980
|
Honeywell-Fluka
30103-4X2.5L |
4 x 2,5 L |
476.97€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7664-39-3 | |
20.01 | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
14917 |
FH | |
MFCD00011346 | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
CHEBI:29228 |
Spécification
Hydrofluoric Acid | |
7664-39-3 | |
1,15 g/ml à 25 °C | |
25 mmHg (20°C) | |
MFCD00011346 | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
F | |
20.01 | |
CHEBI:29228 | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
≥ 40% | |
≤ 0,0005 % (sous forme de SO4) | |
FH | |
1790 | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
fluorane | |
14917 | |
20.01g/mol |
Sécurité et traitement
P260-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P233
H300 + H310 + H330-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 231-634-8
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Hydrofluoric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H300 + H310 + H330-Mortel par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen fluoride