Learn More
Acide fluorhydrique, pour analyse, 48 à 51 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
29.50€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-39-3, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | FH |
Poids moléculaire (g/mol) | 20.01 |
Numéro MDL | MFCD00011346 |
Clé InChI | KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 |
CID PubChem | 14917 |
ChEBI | CHEBI:29228 |
Nom IUPAC | fluorure d’hydrogène |
SMILES | F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10627382
|
Thermo Scientific Acros
223330250 |
25 ml | Flacon en plastique |
29.50€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10286370
|
Thermo Scientific Acros
223335000 |
500ml | Flacon en plastique |
43.90€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10753144
|
Thermo Scientific Acros
223330025 |
2,5 L | Flacon en plastique |
182.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7664-39-3, 7732-18-5 | |
20.01 | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
14917 | |
fluorure d’hydrogène |
FH | |
MFCD00011346 | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
CHEBI:29228 | |
F |
Spezifikation
Hydrofluoric acid | |
p.a. | |
-35,0°C | |
1,1500 g/ml | |
0,0005% max. | |
FH | |
Liquide | |
06,284; 09,238; 16,176 | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
fluorure d’hydrogène | |
14917 | |
20 | |
Analyse |
Incolore | |
7664-39-3, 7732-18-5 | |
105,0°C | |
0,5 ppm max. | |
1,15 | |
HF | |
MFCD00011346 | |
15, 4827 | |
Solubilité dans l’eau : soluble. | |
F | |
20.01 | |
CHEBI:29228 | |
48 to 51% |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H :
Mortel par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
GHS P Statement:
Wear face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-634-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MW7875000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Gefahrenhinweis
- H310-Mortel par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Sicherheitshinweis
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.