Learn More
Acide fluorhydrique, 48 %, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
93.50€ - 193.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-39-3 |
---|---|
Formule moléculaire | FH |
Poids moléculaire (g/mol) | 20.01 |
Numéro MDL | MFCD00011346 |
Clé InChI | KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 |
CID PubChem | 14917 |
ChEBI | CHEBI:29228 |
SMILES | F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10418600
|
Fisher Chemical
H/1420/15 |
1 L |
93.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11402664
|
Fisher Chemical
H/1420/17 |
2,5 L |
193.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hydrofluoric Acid, 48%, Certified AR for Analysis
Identifiants chimiques
7664-39-3 | |
20.01 | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
14917 | |
F |
FH | |
MFCD00011346 | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
CHEBI:29228 |
Spécification
1 | |
7664-39-3 | |
105°C | |
FH | |
MFCD00011346 | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
fluorane | |
14917 | |
20g/mol |
Incolore | |
-35°C | |
Flacon en plastique PEHD | |
Liquide | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
F | |
20.01 | |
CHEBI:29228 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Hydrofluoric acid, 48% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen fluoride