Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Hydrodex β-6TBDM
845.00€ - 1915.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
---|---|
Phase stationnaire | Hydrodex β-6TBDM |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | Séparation des énantiomères GC |
Plage de températures | 230°C à 250°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12492760
|
Macherey-Nagel™
723383.10 |
10 m |
845.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10266511
|
Macherey-Nagel™
723381.25 |
25 m |
1355.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10286651
|
Macherey-Nagel™
723381.50 |
50 m |
1915.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
0,4 mm | |
Colonne capillaire GC | |
230°C à 250°C | |
1 de chaque |
Hydrodex β-6TBDM | |
Séparation des énantiomères GC | |
Hydrodex β-6TBDM |