Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,5 M HCl (0,5N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15674950
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
5 L
10 L
10 L
6 x 1 L
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,5 M HCl (0,5 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid solution
Note relative au nom Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M HCl (0.5N)
Point d’ébullition >100°C
% min. CAS ≥90.0000%, ≥1.0000%
Concentration 0,5 M HCl (0,5 N)
% max. CAS ≤100.0000%, <5.0000%
Densité 1,010 g/cm³
Conditionnement Flacon poly
Quantité 6 x 1 L
Formule linéaire HCl
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46
Qualité Réactif Ph. Eur.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid