Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
5 L
10 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Plastic bottle
VOLPAC™ Container
Description
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid solution |
Note relative au nom | volumetric, 0.1 M HCl (0.1N) |
Conditionnement | Plastic bottle |
Tension de vapeur | 190 mmHg (25°C) |
Quantité | 10 L |
Numéro UN | UN1789 |
Nom IUPAC | hydrogen chloride |
Poids de la formule | 36.46 |
Qualité | Reagent Ph. Eur. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid