Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 5 M, pure, réactif de paillasse, Fisher Chemical
66.40€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10695872
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
J/4270/17
2,5 L Flacon en plastique PEHD N/A N/A N/A
10501754
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
J/4270/25
25 L Récipient en plastique N/A N/A N/A
Description
Description
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique 5 M, pure, réactif de paillasse, Fisher Chemical