Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 2M (2N), solution étalon NIST, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
64.10€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
CID PubChem | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10214440
|
Fisher Chemical
J/4315/15 |
1 L | Flacon en plastique PEHD |
64.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10020210
|
Fisher Chemical
J/4315/17 |
2,5 L | Flacon en plastique PEHD |
113.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11458962
|
Fisher Chemical
J/4315/24 |
10 L | Sachet dans une boîte | ||||||
Description
Identifiants chimiques
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 |
Spécification
Incolore | |
100°C | |
Liquide | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
7647-01-0 | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Hydrochloric acid, 2M, (2N)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid