Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 2,0 M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid solution |
Concentration | 2,0 M |
Tension de vapeur | 190 mmHg (25°C) |
Quantité | 10 L |
Numéro UN | UN1789 |
Poids de la formule | 36.46g/mol |