Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 1 M de HCl (1 N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 l
5 L
10 L
10 L
20 L
30L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
RÉCIPIENT VOLPAC™
Seau en plastique
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid solution |
Note relative au nom | volumetric, 1 M HCl (1N) |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Tension de vapeur | 190 mmHg (25°C) |
Quantité | 4 x 5 L |
Numéro UN | UN1789 |
Nom IUPAC | acide chlorhydrique |
Poids de la formule | 36.46 |
Qualité | Réactif Ph. Eur. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid