Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 1,0 M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
3 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
6 x 1 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric Acid Solution |
Concentration | 1.0M |
Densité | 1.017g/mL at 25°C |
Tension de vapeur | 190mmHg (25°C) |
Quantité | 6 x 1 L |
Numéro UN | 1789 |
Nom IUPAC | hydrogen chloride |
Poids de la formule | 36.46g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid