Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 1,0 M, Honeywell Fluka™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
2 L
3 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
6 x 1 L
Description
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric Acid Solution |
Concentration | 1.0M |
Densité | 1.017g/mL at 25°C |
Tension de vapeur | 190mmHg (25°C) |
Quantité | 3 L |
Numéro UN | 1789 |
Nom IUPAC | hydrogen chloride |
Poids de la formule | 36.46g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrochloric acid solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid