Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 0,5 M, Honeywell Fluka™
Code produit. 15693530
Click to view available options
Quantité:
500ml
2 L
Volumétrique, 0,5 M HCl (0,5 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC Chlorane
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid Solution
Concentration 0,5 M
Densité 1,01 g/ml à 25 °C
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 500ml
Numéro UN 1789
Poids de la formule 36.46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid