Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,5 M (0,5 N), Solution étalon prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10247233
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Solution d’acide chlorhydrique 0,5 M (0,5 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC Chlorane
SMILES Cl
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 25 L
Forme physique Liquide
Poids de la formule 36.46g/mol