Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 0,2 M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500ml
2 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid solution |
Concentration | 0,2 M |
Densité | 1,005 g/ml à 25 °C |
Tension de vapeur | 190 mmHg (25°C) |
Quantité | 2 L |
Numéro UN | UN1789 |
Nom IUPAC | Chlorane |
Poids de la formule | 36.46g/mol |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.