Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,2 M (0,2N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit. 10522533
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Solution d’acide chlorhydrique 0,2 M (0,2 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
pH 2
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 14 mmHg à 20°C
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Nom IUPAC hydrogen chloride
Poids de la formule 36.46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 0.2M, (0.2N)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique 0,2 M (0,2N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™ >