Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,1M (0,1N), solution étalon NIST, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical De Ph.Eur., Bp
ClH, numéro CAS-7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, chlorure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, esprits-de-sel, 100°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
50.70€ - 87.35€
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10325710
FDS Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/4350/15
1 L
50.70€
1L
10419560
FDS Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/4350/17
2,5 L
87.35€
2.50L
Description
Description
ClH, numéro CAS-7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, chlorure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, esprits-de-sel, 100°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
Spécification
Identifiants chimiques
7647-01-0
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
acide chlorhydrique
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Cl
Spécification
2
7647-01-0
Flacon en plastique PEHD
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
acide chlorhydrique
313
36.46g/mol
Incolore
100°C
14 mmHg à 20°C
Liquide
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique 0,1M (0,1N), solution étalon NIST, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical De Ph.Eur., Bp