Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,1M (0,1N), concentrat standard NIST, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, acide chlorhydrique, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, chlorure d’hydrogène, chlorwasserstoff, chlorure d’hydrogène HCl, acide muriatique, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorhydrique, 6 AMP, 100°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
51.65€ - 151.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
CID PubChem | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
Nom IUPAC | hydrogen chloride |
SMILES | Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10528040
|
Fisher Chemical
J/4350C/05 |
1 AMP |
51.65€
1 ampoule |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10305760
|
Fisher Chemical
J/4350C/90 |
6 AMP | N/A | ||||||
Description
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, acide chlorhydrique, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, chlorure d’hydrogène, chlorwasserstoff, chlorure d’hydrogène HCl, acide muriatique, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorhydrique, 6 AMP, 100°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
Identifiants chimiques
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
hydrogen chloride |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 | |
Cl |
Spécification
Hydrochloric Acid | |
7647-01-0 | |
Ampoule | |
Liquide | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Incolore | |
100°C | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid