Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,02 M (0,02 N), Solution étalon prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
57.55€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
CID PubChem | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
Nom IUPAC | Chlorane |
SMILES | Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10733991
|
Fisher Chemical
J/4360/PB15 |
1 L |
57.55€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10538040
|
Fisher Chemical
J/4360/17 |
2,5 L |
101.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Chlorane |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 | |
Cl |
Spécification
2 | |
100°C | |
14 et 20 | |
Liquide | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
7647-01-0 | |
Flacon en plastique PEHD | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorane | |
313 |