Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 0,01 M, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15694950
Solution d’acide chlorhydrique, 0,01 M, Honeywell Fluka™
Code produit. 15694950 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Code produit. 15694950
Marque: Honeywell-Fluka 353341L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, 0,01 M HCl (0,01N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid solution
Concentration 0,01 M
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Chlorane
Poids de la formule 36.46g/mol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique, 0,01 M, Honeywell Fluka™ >