Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 0,01 M, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15624960
Solution d’acide chlorhydrique, 0,01 M, Honeywell Fluka™
Code produit. 15624960 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
6 x 1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Code produit. 15624960
Marque: Honeywell-Fluka 353346X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, 0,01 M HCl (0,01N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid solution
Note relative au nom volumetric, 0.01 M HCl (0.01N)
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 6 x 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique, 0,01 M, Honeywell Fluka™ >