Learn More
Acide chlorhydrique, pur, solution à 25 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
31.60€ - 52.50€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
CID PubChem | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10095353
|
Thermo Scientific Acros
387790010 |
1 L |
31.60€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396735
|
Thermo Scientific Acros
387790025 |
2,5 L |
52.50€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7647-01-0, 7732-18-5 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 |
Spécification
Hydrochloric acid | |
7647-01-0, 7732-18-5 | |
107,0°C | |
1 ppm max. | |
0,002% max. | |
ClH | |
Liquide | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.45 | |
Pures |
Incolore | |
-70,0°C | |
1,1200 g/ml | |
Flacon en verre | |
1,12 | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
Solubilité dans l’eau : soluble. | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
≥25.0% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
RUO – Research Use Only