Learn More
Ampoule de solution volumétrique concentrée d’acide chlorhydrique, Reagecon
Produit entièrement factorisé, de haute pureté, stable, développé et testé pour les titrations.
Marque: Reagecon HC1001L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser pour faire de 1 L d’acide chlorhydrique 1,0 M (1,0 N)
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Lorsque le produit est dilué avec précision pour un litre dans une fiole jaugée, il peut ensuite être utilisé comme solution volumétrique analytique, selon une spécification de ± 0,2 %.
- Le produit doit être dilué avec précision dans un litre, dans une fiole jaugée dans des conditions de température contrôlée, pour des performances optimales.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d’une burette ou d’un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu’à ce qu’une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer le point final par détection de plusieurs propriétés.
Spécification
1,0 M (1,0 N) | |
Ampoule | |
1 ampoule | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- hydrochloric acid to make on dilution 1L of 1.0N solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid