Learn More
Concentrat d’acide chlorhydrique, pour 1 L de solution-étalon, HCl 0,2 M (0,2 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15635280 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 pièce.
Click to view available options
Quantité:
1 pièce.
6 x 1 de chaque
pour 1 L de solution étalon, 0,2 M HCl (0,2 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid concentrate
Conditionnement Ampoule
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 1 pièce.
Numéro UN UN1789
Poids de la formule 36.46g/mol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Concentrat d’acide chlorhydrique, pour 1 L de solution-étalon, HCl 0,2 M (0,2 N), Honeywell Fluka™ >