Learn More
Concentrat d’acide chlorhydrique, pour 1 L de solution étalon, HCl 1,0 M (1,0 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15665270
Click to view available options
Quantité:
1 pièce.
6 x 1 de chaque
pour 1 L de solution étalon, 1,0 M HCl (1,0 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC Chlorane
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid concentrate
Conditionnement Ampoule
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 1 pièce.
Numéro UN UN1789
Poids de la formule 36.46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid concentrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid