Learn More
Concentrat d’acide chlorhydrique, pour 1 L de solution étalon, HCl 0,1 M (0,1 N), Honeywell Fluka™
pour 1 L de solution étalon, 0,1 M HCl (0,1 N)
39.71€ - 199.18€
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15615270
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
38280-1EA
1 pièce.
39.71€
1 pièce
15625270
Afficher les documents
Honeywell Fluka
38280-6X1EA
6 x 1 de chaque
199.18€
6 pièces
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Concentrat d’acide chlorhydrique, pour 1 L de solution étalon, HCl 0,1 M (0,1 N), Honeywell Fluka™