Learn More
Hydrochloric acid concentrate for dilution to 0.1 N in aqueous solution, DILUT-IT™, J.T. Baker™
Code produit. 10210051
Click to view available options
Quantité:
50 ml
150 ml
For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
  • Catégorie Gestion du changement (MOC) = N
  • (1/10 équiv. = 3,646 g de HCl)
  • Produit une solution de 0,1 N après dilution à 1 000 ml
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
Concentration 0,1 mol/L
Densité 1 g/cm³ (20°C)
Conditionnement Ampoule DILUT-IT™ (PEBD)
Normalité Test réussi
Quantité 50 ml
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.