Learn More
Acide chlorhydrique, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15683640
Click to view available options
Quantité:
500ml
2.5 L
6 x 500 ml
Réactif ACS, 37%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC hydrogen chloride
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Concentration 37%
Densité 1.2g/mL at 25°C
Résidus après l’allumage ≤5ppm
Tension de vapeur 7.93psi (37.7°C), 3.23psi (21.1°C)
Quantité 2.5 L
Numéro UN 1789
Beilstein 1098214
Poids de la formule 36.46g/mol
Qualité Réactif ACS