Learn More
Acide chlorhydrique, 5 % v/v soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329508
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
4 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-10-1
Formule moléculaire Cl2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 177.32
Numéro MDL MFCD00003558
Clé InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
CID PubChem 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Incolore à jaune
Concentration Solution aqueuse à 5 % v/v
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC dichloropalladium
Poids de la formule 36.46