Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) 5,0 M (5,0 N) d’acide chlorhydrique, Reagecon
BIOPHARMA
Produit entièrement factorisé, niveau de pureté élevé, stable, certifié, développé et testé pour les titrations acide-base.
Marque:  Reagecon H25001
Code produit. 11536763
  • 34.80€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
  • Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
  • Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
  • La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
  • Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 Reagecon (réf. INAB : 264T)
  • Certifié conforme à une spécification de ± 0,1%.
  • Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d’une burette ou d’un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu’à ce qu’une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
  • Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer le point final par détection de plusieurs propriétés.
  • Les titrations acide-base, également appelées titrations de neutralisation, sont utilisées pour déterminer la quantité d’acide-base dans un échantillon ou la substance pouvant être convertie en acide-base.
Spécification
Spécification
5,0 M (5,0 N)
Flacon en PEHD GL45
1 L
Liquide
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HYDROCHLORIC ACID 5.0N (5.0M)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid 37%