Learn More
Acide chlorhydrique, 4 N de solution dans du 1,4-Dioxane/eau, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 366520025
699.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Hydrochloric acid | |
4N Solution in 1, 4-dioxane/water | |
3,95 à 4,40 N | |
Flacon en verre | |
12°C | |
ClH | |
Liquide | |
2924 | |
15, 4818 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorane | |
313 | |
36.45 |
Incolore à jaune | |
7647-01-0, 7732-18-5, 123-91-1 | |
1,1000 g/ml | |
1,1 | |
2,5 L | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Sécurité et traitement
- Hydrochloric acid, 4N solution in 1,4-Dioxane/water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.