Learn More
Acide chlorhydrique, 37 %, pour usage électronique, d=1,18, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
2,5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Spécification
Spécification
pH | 1 |
Couleur | Incolore |
Point de fusion | -35°C |
Point d’ébullition | 57°C |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Tension de vapeur | 125 mbar à 20°C |
Quantité | 25 L |
Viscosité | 1,8 mPaS à 15°C |
Forme physique | Liquide |
Nom IUPAC | Chlorane |